Tisk…
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400691-1G OR400691-5G
APOSOR400691-1GEA 5200 CZK
APOSOR400691-1G APOSOR400691-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅BrINO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28898061
CAS číslo: 1935459-09-8