Tisk…
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400689-1G OR400689-250MG
APOSOR400689-1GEA 11580 CZK
APOSOR400689-1G APOSOR400689-250MG
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247.046 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28515361
CAS číslo: 1613265-20-5