3-Methoxy-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400682-1G
OR400682-5G
OR400682-25G
APOSOR400682-1GEA
622
CZK
APOSOR400682-1G
APOSOR400682-5G
APOSOR400682-25G
3-Methoxy-2-nitroaniline
3-Methoxy-2-nitroaniline
Vzorec:
C₇H₈N₂O₃ MW: 168.15 g/mol Bod tání: 121…123 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18324417 CAS číslo: 16554-47-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...