Tisk…
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400681-1G OR400681-250MG OR400681-5G
APOSOR400681-1GEA 13230 CZK
APOSOR400681-1G APOSOR400681-250MG APOSOR400681-5G
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
MW: 300,514 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12197192
CAS číslo: 1181458-26-3
UN: 3261
ADR: 8,III