Tisk…
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400680-100MG OR400680-1G
APOSOR400680-100MGEA 3640 CZK
APOSOR400680-100MG APOSOR400680-1G
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₃BrINO
MW: 323,913 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28515360
CAS číslo: 1845689-86-2