Tisk…
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400678-1G OR400678-250MG OR400678-5G
APOSOR400678-1GEA 13460 CZK
APOSOR400678-1G APOSOR400678-250MG APOSOR400678-5G
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
MW: 300,514 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16679614
CAS číslo: 1211517-87-1