2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400673-1G
OR400673-250MG
APOSOR400673-1GEA
13230
CZK
APOSOR400673-1G
APOSOR400673-250MG
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₃BrINO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28515358 CAS číslo: 1936643-46-7 |