4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR400670-1G
OR400670-25G
OR400670-5G
APOSOR400670-1GEA
1450
CZK
APOSOR400670-1G
APOSOR400670-25G
APOSOR400670-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₈Br₂ MW: 263,957 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09909629 CAS číslo: 27561-51-9 UN: 3261 ADR: 8,III |