Tisk…
2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-6-iodobenzene
OR400668-250MG OR400668-1G
APOSOR400668-250MGEA 622 CZK
APOSOR400668-250MG APOSOR400668-1G
2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
2-Bromo-3-chloroiodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClI
MW: 317.349 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28397823
CAS číslo: 1369793-66-7