Tisk…
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400666-1G OR400666-250MG
APOSOR400666-1GEA 13460 CZK
APOSOR400666-1G APOSOR400666-250MG
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393570
CAS číslo: 725718-12-7