Tisk…
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400663-1G OR400663-5G
APOSOR400663-1GEA 744 CZK
APOSOR400663-1G APOSOR400663-5G
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO
Bod tání: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045017
CAS číslo: 37074-40-1