Tisk…
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400653-1G OR400653-5G
APOSOR400653-1GEA 4070 CZK
APOSOR400653-1G APOSOR400653-5G
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18905445
CAS číslo: 1379325-64-0