Tisk…
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400652-1G OR400652-250MG
APOSOR400652-1GEA 4440 CZK
APOSOR400652-1G APOSOR400652-250MG
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00839522
CAS číslo: 58026-21-4