5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR400648-1G
OR400648-250MG
APOSOR400648-1GEA
34390
CZK
APOSOR400648-1G
APOSOR400648-250MG
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Vzorec:
C₈H₃BrClNO₃ MW: 276.471 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11899542 CAS číslo: 1006619-82-4 |