Tisk…
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400647-1G OR400647-250MG
APOSOR400647-1GEA 2480 CZK
APOSOR400647-1G APOSOR400647-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₃S
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09880303
CAS číslo: 179251-57-1
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II