Tisk…
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400639-1G OR400639-250MG
APOSOR400639-1GEA 11580 CZK
APOSOR400639-1G APOSOR400639-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909621
CAS číslo: 244257-61-2