Tisk…
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
OR400635-1G OR400635-5G OR400635-25G
APOSOR400635-1GEA 622 CZK
APOSOR400635-1G APOSOR400635-5G APOSOR400635-25G
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.031 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848688
CAS číslo: 1241894-37-0