Tisk…
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400632-1G OR400632-250MG OR400632-5G
APOSOR400632-1GEA 8900 CZK
APOSOR400632-1G APOSOR400632-250MG APOSOR400632-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrINO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28397822
CAS číslo: 58349-02-3