Tisk…
2-Bromo-3-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400621-1G OR400621-5G OR400621-250MG
APOSOR400621-1GEA 3770 CZK
APOSOR400621-1G APOSOR400621-5G APOSOR400621-250MG
2-Bromo-3-nitroaniline
2-Bromo-3-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12923157
CAS číslo: 35757-20-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III