Tisk…
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400616-100MG OR400616-1G OR400616-250MG
APOSOR400616-100MGEA 4400 CZK
APOSOR400616-100MG APOSOR400616-1G APOSOR400616-250MG
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999178
CAS číslo: 10435-57-1