Tisk…
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-nitrobenzene
OR400606-1G OR400606-250MG OR400606-5G
APOSOR400606-1GEA 2320 CZK
APOSOR400606-1G APOSOR400606-250MG APOSOR400606-5G
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294.928 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848689
CAS číslo: 35287-42-4
UN: 3261
ADR: 8 III