Tisk…
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400604-1G OR400604-250MG
APOSOR400604-1GEA 28300 CZK
APOSOR400604-1G APOSOR400604-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18905029
CAS číslo: 1379341-45-3