Tisk…
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400598-1G OR400598-250MG OR400598-5G
APOSOR400598-1GEA 19840 CZK
APOSOR400598-1G APOSOR400598-250MG APOSOR400598-5G
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol
Vzorec: C₆H₅BrINO
MW: 313,918 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28397815
CAS číslo: 855836-12-3