4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-N-methoxy-N,3-dimethylbenzamide
OR400581-1G
OR400581-5G
APOSOR400581-1GEA
13230
CZK
APOSOR400581-1G
APOSOR400581-5G
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Vzorec:
C₁₀H₁₂BrNO₂ MW: 258,112 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26802226 CAS číslo: 170230-01-0 |