Tisk…
5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400579-1G OR400579-250MG OR400579-5G
APOSOR400579-1GEA 10350 CZK
APOSOR400579-1G APOSOR400579-250MG APOSOR400579-5G
5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrIO₃
MW: 356,94 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025501
CAS číslo: 1269292-64-9