Tisk…
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400545-1G OR400545-250MG
APOSOR400545-1GEA 16140 CZK
APOSOR400545-1G APOSOR400545-250MG
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrINO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348436
CAS číslo: 1361021-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III