Tisk…
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400540-1G OR400540-5G
APOSOR400540-1GEA 2610 CZK
APOSOR400540-1G APOSOR400540-5G
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247,046 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13659425
CAS číslo: 173312-36-2