Tisk…
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400525-1G OR400525-5G OR400525-25G
APOSOR400525-1GEA 2240 CZK
APOSOR400525-1G APOSOR400525-5G APOSOR400525-25G
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520418
CAS číslo: 1261797-04-9