2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR400520-1G
OR400520-250MG
OR400520-5G
APOSOR400520-1GEA
1660
CZK
APOSOR400520-1G
APOSOR400520-250MG
APOSOR400520-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₅Br₂NO₂ MW: 294.928 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18390263 CAS číslo: 82617-49-0 UN: 1759 ADR: 8 III |