Tisk…
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400519-1G OR400519-250MG OR400519-5G
APOSOR400519-1GEA 8010 CZK
APOSOR400519-1G APOSOR400519-250MG APOSOR400519-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,031 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392283
CAS číslo: 90407-20-8