Tisk…
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400517-5G OR400517-1G OR400517-250MG
APOSOR400517-5GEA 12070 CZK
APOSOR400517-5G APOSOR400517-1G APOSOR400517-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025461
CAS číslo: 1261649-03-9
UN: 3261
ADR: 8,III