Tisk…
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-3-iodophenyl)methanol
OR400516-1G OR400516-5G
APOSOR400516-1GEA 6880 CZK
APOSOR400516-1G APOSOR400516-5G
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11520410
CAS číslo: 1261644-21-6