Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400515-1G
OR400515-25G
OR400515-5G
APOSOR400515-1GEA
1450
CZK
APOSOR400515-1G
APOSOR400515-25G
APOSOR400515-5G
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Vzorec:
C₈H₆BrNO₄ Bod tání: 82…84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00087891 CAS číslo: 5337-09-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...