Tisk…
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400509-1G OR400509-250MG
APOSOR400509-1GEA 9330 CZK
APOSOR400509-1G APOSOR400509-250MG
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348430
CAS číslo: 1980045-04-2