Tisk…
2-Bromo-3-chloroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-3-methoxybenzene
OR400506-1G OR400506-250MG OR400506-5G
APOSOR400506-1GEA 827 CZK
APOSOR400506-1G APOSOR400506-250MG APOSOR400506-5G
2-Bromo-3-chloroanisole
2-Bromo-3-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
MW: 221.479 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390300
CAS číslo: 174913-08-7