Tisk…
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400500-1G OR400500-250MG
APOSOR400500-1GEA 10350 CZK
APOSOR400500-1G APOSOR400500-250MG
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348425
CAS číslo: 1236150-66-5