Tisk…
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400490-1G OR400490-250MG OR400490-5G
APOSOR400490-1GEA 18850 CZK
APOSOR400490-1G APOSOR400490-250MG APOSOR400490-5G
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride
Vzorec: C₉H₆BrNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23708526
CAS číslo: 1427368-55-5