Tisk…
2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400487-1G OR400487-250MG OR400487-5G
APOSOR400487-1GEA 6850 CZK
APOSOR400487-1G APOSOR400487-250MG APOSOR400487-5G
2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
2-Chloro-6-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇ClO₂
MW: 158,582 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16998800
CAS číslo: 72403-03-3