Tisk…
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400470-1G OR400470-250MG
APOSOR400470-1GEA 12570 CZK
APOSOR400470-1G APOSOR400470-250MG
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉NO₄
MW: 183.161 g/mol
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05148477
CAS číslo: 22996-23-2