Tisk…
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400466-250MG OR400466-1G
APOSOR400466-250MGEA 1660 CZK
APOSOR400466-250MG APOSOR400466-1G
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,477 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06409110
CAS číslo: 3030-19-1