2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400461-250MG
OR400461-1G
OR400461-5G
APOSOR400461-250MGEA
1660
CZK
APOSOR400461-250MG
APOSOR400461-1G
APOSOR400461-5G
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Vzorec:
C₈H₈BrNO₃ MW: 246,058 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21868786 CAS číslo: 169045-04-9 |