Tisk…
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400429-1G OR400429-250MG OR400429-100MG
APOSOR400429-1GEA 16530 CZK
APOSOR400429-1G APOSOR400429-250MG APOSOR400429-100MG
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22558067
CAS číslo: 1360954-62-6