Tisk…
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400426-1G OR400426-250MG OR400426-5G
APOSOR400426-1GEA 827 CZK
APOSOR400426-1G APOSOR400426-250MG APOSOR400426-5G
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391610
CAS číslo: 945907-32-4