Tisk…
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400424-1G OR400424-250MG OR400424-5G
APOSOR400424-1GEA 7280 CZK
APOSOR400424-1G APOSOR400424-250MG APOSOR400424-5G
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₉BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144648
CAS číslo: 98546-54-4