Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400422-250MG
OR400422-1G
APOSOR400422-250MGEA
10750
CZK
APOSOR400422-250MG
APOSOR400422-1G
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Vzorec:
C₉H₇BrO₃ MW: 243,054 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26863464 CAS číslo: 90484-52-9 |