Tisk…
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400419-1G
APOSOR400419-1GEA 2900 CZK
APOSOR400419-1G
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520909
CAS číslo: 89469-52-3