Tisk…
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400418-1G OR400418-250MG OR400418-5G
APOSOR400418-1GEA 10750 CZK
APOSOR400418-1G APOSOR400418-250MG APOSOR400418-5G
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
MW: 310.915 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779023
CAS číslo: 873387-82-7