Tisk…
4-Amino-3-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400417-1G OR400417-250MG
APOSOR400417-1GEA 10350 CZK
APOSOR400417-1G APOSOR400417-250MG
4-Amino-3-iodophenol
4-Amino-3-iodophenol
Vzorec: C₆H₆INO
MW: 235,022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999396
CAS číslo: 66416-73-7