Tisk…
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400412-1G OR400412-250MG
APOSOR400412-1GEA 25100 CZK
APOSOR400412-1G APOSOR400412-250MG
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24673848
CAS číslo: 55204-14-3