Tisk…
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400405-1G OR400405-250MG OR400405-5G
APOSOR400405-1GEA 8270 CZK
APOSOR400405-1G APOSOR400405-250MG APOSOR400405-5G
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391670
CAS číslo: 362529-52-0
UN: 3261
ADR: 8,III